Documenti fondamentali
24894
Supelco
Chloride ionophore III
Selectophore
Sinonimo/i:
3,6-Didodecyloxy-4,5-dimethyl-o-phenylene-bis(mercury chloride), ETH 9033
Scegli un formato
50 MG
515,00 €
515,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
515,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H56Cl2Hg2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
944.87
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
26111700
ID PubChem:
NACRES:
NB.61
515,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome Commerciale
Selectophore
Livello qualitativo
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCOc1c(C)c([Hg]Cl)c([Hg]Cl)c(C)c1OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C32H56O2.2ClH.2Hg/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-27-33-31-29(3)25-26-30(4)32(31)34-28-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;;;;/h5-24,27-28H2,1-4H3;2*1H;;/q;;;2*+1/p-2
SSQLFLVGBOQWGG-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Applicazioni
Selected application examples
ETH 9033 (chromoionophore III) may be used to monitor Cl- activity during the development of chloride sensitive probes encapsulated by biologically localized embedding.[1] It may also be used with Cl- ion sensitive ISFETs (ion-sensitive field-effect transistor) with photocured polyurethane-based polymer membrane to study sodium chloride solutions and to determine the chloride ions.[2]
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Altre note
Chloride selective ionophore for Cl--electrodes[3]
Note legali
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Murphy G Brasuel et al.
The Analyst, 128(10), 1262-1267 (2003-12-12)
The first nanometer scale anion sensing fluorescent spherical nanosensors, or PEBBLEs (probes encapsulated by biologically localized embedding) have been developed for the intracellular monitoring of chloride. The general scheme for the polymerization and introduction of sensing components creates a matrix
M. Rothmaier et al.
Analytica Chimica Acta, 327, 17-17 (1996)
Investigation of chloride sensitive ISFETs with different membrane compositions suitable for medical applications.
Bratov, Andrey, Natalia Abramova, and Carlos Domi'nguez.
Analytica Chimica Acta, 514, 99-106 (2004)