27086
Chromoionophore I
Selectophore™
Sinonimo/i:
3-Octadecanoylimino-7-(diethylamino)-1,2-benzophenoxazine, 9-(Diethylamino)-5-(octadecanoylimino)-5H-benzo[a]phenoxazine, N-Octadecanoyl-Nile blue, ETH 5294
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
Selectophore™
Livello qualitativo
Stato
solid
Punto di fusione
91-93 °C (lit.)
Fluorescenza
λex 614 nm; λem 663 nm (protonated)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)\N=C1/C=C2Oc3cc(ccc3N=C2c4ccccc14)N(CC)CC
InChI
1S/C38H53N3O2/c1-4-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25-37(42)39-34-29-36-38(32-24-22-21-23-31(32)34)40-33-27-26-30(28-35(33)43-36)41(5-2)6-3/h21-24,26-29H,4-20,25H2,1-3H3/b39-34+
MYWBZQJIXVRCJC-JQJRJOTLSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.