74026
delta-Decalactone
analytical standard
Sinonimo/i:
δ-Decanolactone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Indice di rifrazione
n20/D 1.456-1.462
n20/D 1.458 (lit.)
P. eboll.
117-120 °C/0.02 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−27 °C (lit.)
Densità
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-3-4-6-9-7-5-8-10(11)12-9/h9H,2-8H2,1H3
GHBSPIPJMLAMEP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- In yogurt using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
- In sweet whey powder using gas chromatography/olfactometry (GC-O) and gas chromatography/mass spectrometry (GC-MS).
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?