Documenti fondamentali
73400BC
Millipore
Assurance® GDS Adaptor Box
For use with Assurance® GDS Rotor-Gene® Q
Scegli un formato
1 EACH
1.080,00 €
1.080,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
1.080,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121521
NACRES:
NA.74
1.080,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Assurance GDS®
tecniche
PCR: suitable
applicazioni
food and beverages
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
The Assurance® GDS Adaptor Box is a hardware accessory for use with the Assurance® GDS Rotor-Gene® Q and laptop. As part of the GDS system, the Adaptor Box improves laptop connectivity and PCR run flexibility, allowing one laptop to control up to five Rotor-Genes at one time.
Applicazioni
The Assurance GDS® Adaptor Box is an accessory used with the Assurance GDS® system for the detection of pathogenic organisms in foods, ingredients, and environmental samples.
Componenti
  • Powder Cords for US, UK, EU, Switz, AUS/NZ
  • Ethernet Cable (Cat5/Cat6)
  • Power Supply
Note legali
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Assurance GDS is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
Rotor-Gene is a registered trademark of Qiagen GmbH
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Assurance® GDS offers integrated solution for fast and accurate food pathogen detection in microbiology testing.