Merck
73085BC
Puntali Assurance® GDS PickPen®
BioControl, For use with GDS PickPen®, Assurance® GDS PickPen® II Tips, Bulk
Sinonimo/i:
Puntali PickPen®
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41122409
NACRES:
NC.81
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
packaging
bag of 500 tips
manufacturer/tradename
BioControl Systems 73085
storage condition
room temperature
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
for use with PICKPEN®
storage temp.
room temp
General description
I puntali GDS PickPen® sono accessori monouso per il dispositivo GDS PickPen®. Assurance® GDS (Sistema di rilevamento genetico) è un sistema automatizzato per l'amplificazione degli acidi nucleici usato per il rilevamento di organismi patogeni in alimenti, ingredienti e campioni ambientali. Nella procedura di preparazione dei campioni, la GDS PickPen® (tecnologia proprietaria) serve per trasferire le particelle magnetiche congiuntamente ai kit Assurance® GDS per l'identificazione dei patogeni. L'integrazione della GDS PickPen® nella separazione immunomagnetica (IMS) migliora la procedura perché concentra il patogeno di interesse riducendo al tempo stesso il carryover della microflora compresente da un'ampia gamma di matrici alimentari senza compromettere la sensibilità.
Application
®®®®
Separazione immunomagnetica (IMS)
Other Notes
Una sacca di 500 punte PickPen
Legal Information
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PICKPEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Puntali Assurance® GDS PickPen®