Documenti
72190
Supelco
Reagente di Nessler
for qualitative det. of ammonia and ammonium compounds
Sinonimo/i:
Tetraiodomercurato di potassio - idrossido di potassio
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41113319
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Qualità
for qualitative det. of ammonia and ammonium compounds
Analiti specifici
ammonium
tecniche
photometry: suitable
Impurezze
potassium hydroxide
potassium tetraiodomercurate
Densità
1.16 g/mL at 20 °C
applicazioni
environmental
food and beverages
general analytical
Stringa SMILE
[K+].[K+].I[Hg--](I)(I)I
InChI
1S/Hg.4HI.2K/h;4*1H;;/q+2;;;;;2*+1/p-4
OPCMAZHMYZRPID-UHFFFAOYSA-J
Descrizione generale
Il reagente di Nessler è ampiamente usato nella determinazione dei composti dell′ammonio. Può essere preparato con ioduro di mercurio anidro e ioduro di potassio anidro. Può essere preparato a partire da tetraiodomercurato di potassio dissolto in idrossido di potassio.
Applicazioni
Il reagente di Nessler è stato usato per determinare l′ammoniaca nel regime di analisi del flusso con la spettrometria analitica.
Avvertenza
durante la conservazione può formare una piccola quantità di sedimento
Altre note
Il limite del metodo di rilevamento è 0,1 mg/L.
Riferimento: APHA 1975.
Reagente per la determinazione dell′ammoniaca
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Organi bersaglio
Kidney,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
A novel optoelectronic detector and improved flow analysis procedure for ammonia determination with Nessler?s reagent.
Kolacinska, Kamila, and Robert Koncki.
Analytical Sciences, 30.10, 1019-1022 (2014)
E.A. Burns et al.
The Analytical Chemistry of Nitrogen and its compounds, 51-51 (1970)
Santosh Kumar Verma et al.
Journal of AOAC International, 90(4), 1180-1190 (2007-09-01)
This paper presents development of a simple, rapid, and precise analytical method for determination of sulfur dioxide in ambient air by a gas to solid-phase conversion method. Sulfur dioxide is determined in the form of sulfite (SO3(2-)) because the absorbing
M A El Ries et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 25(1), 3-7 (2001-03-29)
Ion-associate complexes of atropine sulphate (I), diphenhydramine HCl (II), tolazoline HCl (III) and levamisole HCl (IV) with potassium tetraiodomercurate were precipitated and their solubilities were studied as a function of pH, ionic strength and temperature. Saturated solutions of each ion-associate
Justyna Bzura et al.
Enzyme and microbial technology, 123, 1-7 (2019-01-29)
Two fully mechanized flow analysis systems for urease activity assays have been developed, characterized and compared. Both of them are based on almost the same compact system of solenoid micropumps and microvalves controlled and actuated by highly effective, low-power and