Documenti fondamentali
70061
Supelco
AQUANAL-professional DPD No. 1
determination of bromine, chlorine, chlorine dioxide and ozone
About This Item
Codice UNSPSC:
41113319
Stato
tablet
applicazioni
environmental
general analytical
Confezionamento
100 tablets
Note legali
AQUANAL is a trademark of Sigma-Aldrich International GmbH
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)