68554
γ-Hexalactone
analytical standard
Sinonimo/i:
γ-Caprolactone, γ-Ethyl-γ-butyrolactone
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Indice di rifrazione
n20/D 1.437-1.441
n20/D 1.439 (lit.)
P. ebollizione
219 °C (lit.)
Densità
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CCC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C6H10O2/c1-2-5-3-4-6(7)8-5/h5H,2-4H2,1H3
JBFHTYHTHYHCDJ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?