Documenti fondamentali
66746
Millipore
Diclorometano
suitable for HPLC, ≥99.8% (GC)
Sinonimo/i:
Cloruro di metilene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CH2Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.93
Beilstein:
1730800
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12190000
ID PubChem:
Saggio:
≥99.8% (GC)
tecniche:
HPLC: suitable
P. ebollizione:
39.8-40 °C (lit.)
Tensione di vapore:
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Densità del vapore
2.9 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Saggio
≥99.8% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
1223 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
contiene
~0.0025% amylene as stabilizer
Limite di esplosione
22 %
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤0.001% free acid (as HCl)
≤0.02% water
Residuo dopo evaporazione
≤0.001%
Trasmittanza
232 nm, ≥10%
240 nm, ≥50%
245 nm, ≥80%
260 nm, ≤98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.424 (lit.)
n20/D 1.424
P. ebollizione
39.8-40 °C (lit.)
Punto di fusione
−95 °C (lit.)
Densità
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
Forza del solvente ε (Al2O3)
0.42 (Lit.)
λ
1 cm path, H2O reference
Assorbanza UV
λ: 232 nm Amax: 1.00
λ: 240 nm Amax: 0.31
λ: 245 nm Amax: 0.10
λ: 260 nm Amax: 0.01
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Laura Golsteijn et al.
Environment international, 71, 36-45 (2014-06-28)
The present paper describes a method that accounts for variation in indoor chemical exposure settings and accompanying human toxicity in life cycle assessment (LCA). Metal degreasing with dichloromethane was used as a case study to show method in practice. We
Angharad M Roberts et al.
Science translational medicine, 7(270), 270ra6-270ra6 (2015-01-16)
The recent discovery of heterozygous human mutations that truncate full-length titin (TTN, an abundant structural, sensory, and signaling filament in muscle) as a common cause of end-stage dilated cardiomyopathy (DCM) promises new prospects for improving heart failure management. However, realization
K E Mauck et al.
Integrative and comparative biology, 54(2), 193-209 (2014-04-22)
Recent research suggests that plant viruses, and other pathogens, frequently alter host-plant phenotypes in ways that facilitate transmission by arthropod vectors. However, many viruses infect multiple hosts, raising questions about whether these pathogens are capable of inducing transmission-facilitating phenotypes in
Amélie Kochem et al.
Inorganic chemistry, 51(20), 10557-10571 (2012-09-28)
Square planar cobalt(II) complexes of salen ligands N,N'-bis(3-tert-butyl-5R-salicylidene)-1,2-cyclohexanediamine), where R = OMe (1) and tert-butyl (2), were prepared. 1 and 2 were electrochemically reversibly oxidized into cations [1-H(2)O](+) and [2-H(2)O](+) in CH(2)Cl(2). The chemically generated [1-H(2)O](SbF(6))·0.68 H(2)O·0.82CH(2)Cl(2) and [2-H(2)O](SbF(6))·0.3H(2)O·0.85CH(2)Cl(2) were
Silvia K Moreno-Forero et al.
The ISME journal, 9(1), 150-165 (2014-06-18)
The efficacy of inoculation of single pure bacterial cultures into complex microbiomes, for example, in order to achieve increased pollutant degradation rates in contaminated material (that is, bioaugmentation), has been frustrated by insufficient knowledge on the behaviour of the inoculated