66742
Diclorometano
Selectophore™, for ion-selective electrodes, ≥99.5%
Sinonimo/i:
Cloruro di metilene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for ion-selective electrodes
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.9 (vs air)
Tensione di vapore
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Descrizione
solvent for preparation of membranes
Nome Commerciale
Selectophore™
Saggio
≥99.5% (GC)
≥99.5%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
1223 °F
contiene
~0.005% amylene as stabilizer
Limite di esplosione
22 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.424 (lit.)
n20/D 1.424
P. ebollizione
39.8-40 °C (lit.)
Punto di fusione
−95 °C (lit.)
Densità
1.324-1.326 g/mL at 20 °C
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- New Two-Photon Absorbing Squaraine Derivative with Efficient Near-Infrared Fluorescence, Superluminescence, and High Photostability.: This research investigates a novel squaraine derivative, noting its application in two-photon absorption. The use of dichloromethane in the solvent system is critical for achieving high photostability and fluorescence properties in near-infrared applications (Bondar et al., 2022).
- Identification of Antibacterial Sterols from Korean Wild Mushroom Daedaleopsis confragosa via Bioactivity- and LC-MS/MS Profile-Guided Fractionation.: This study utilized dichloromethane for the extraction of antibacterial sterols from the Daedaleopsis confragosa mushroom. The findings contribute to understanding the chemical properties and potential therapeutic uses of natural extracts (Na et al., 2022).
- Anti-Inflammatory Activity and Chemical Analysis of Different Fractions from Solidago chilensis Inflorescence.: This research highlights the anti-inflammatory properties of Solidago chilensis inflorescence, with an emphasis on the role of dichloromethane in fractionating and analyzing the plant′s active chemical components (de Brito et al., 2021).
- Evaluation of analytical method for polycyclic aromatic hydrocarbons content in home meal replacement products by GC/MS.: This publication discusses the development of an analytical method for detecting polycyclic aromatic hydrocarbons in food products, where dichloromethane is utilized as part of the extraction process to ensure accuracy and efficiency in the GC/MS analysis (Lee et al., 2021).
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?