Documenti fondamentali
667404
Supelco
Water solution
contains 10 mM ammonium acetate, suitable for HPLC
Sinonimo/i:
Aqueous solution
About This Item
Formula condensata:
H2O
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12190000
ID PubChem:
Il prodotto 667404 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Grado
HPLC grade
Livello qualitativo
Stato
liquid
contiene
10 mM ammonium acetate
tecniche
HPLC: suitable
Densità
0.996 g/mL at 25 °C
Assorbanza UV
λ: 210 nm Amax: ≤0.70
λ: 230 nm Amax: ≤0.05
λ: 254 nm Amax: ≤0.008
applicazioni
food and beverages
Stringa SMILE
O
InChI
1S/H2O/h1H2
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
The product is water containing 10mM ammonium acetate that can be employed for HPLC. This pre-blended mobile phase solvent is of high purity that reduces time-consuming preparation and prevents instrument downtime because of impure mobile phases.
Confezionamento
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Nota sulla preparazione
Product filtered through a 0.2 μm filter
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Ammonio acetato for molecular biology, ≥98%
Sigma-Aldrich
A1542
Ammonio acetato
Acetaminofene British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP371
Acetaminofene
Acetato di ammonio for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Supelco
1.01116
Acetato di ammonio
Formato di ammonio eluent additive for LC-MS, LiChropur™, ≥99.0%
Supelco
70221
Formato di ammonio