Documenti fondamentali
64409
Supelco
Propionaldehyde
analytical standard
Sinonimo/i:
Propanal
Scegli un formato
1 ML
53,20 €
5 ML
208,00 €
53,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
53,20 €
5 ML
208,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
58.08
Beilstein:
506010
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
53,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
2 (vs air)
Tensione di vapore
18.77 psi ( 55 °C)
4.89 psi ( 20 °C)
Saggio
≥98.0% (GC)
Temp. autoaccensione
404 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Limite di esplosione
17 %, 26 °F
2.6 %, 31 °F
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.360-1.365
n20/D 1.362 (lit.)
P. ebollizione
46-50 °C (lit.)
Punto di fusione
−81 °C (lit.)
Densità
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
[H]C(=O)CC
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h3H,2H2,1H3
NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Propionaldehyde is a volatile organic compound, which belongs to the class of flavor & fragrance standards for use in the food, beverage and cosmetic industry.[1] These standards are widely used to add taste and/or smell to products without aroma, to mask unpleasant odors and to maintain stability of original flavor.
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food.
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Applicazioni
Propionaldehyde may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in:
  • Food products and cosmetics using gas-chromatography with photo ionization detection (GC-PID).[1]
  • Infant formulas using gas chromatography with flame ionization detection (GC-FID).[2]
  • Household products using gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).[3]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-22.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-30 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Butyraldehyde purified by redistillation, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
418102
Butyraldehyde
Heptaldehyde analytical standard
Supelco
61696
Heptaldehyde
Acrolein-2-13C ≥99 atom % 13C, ≥90% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Sigma-Aldrich
606421
Acrolein-2-13C
Acetaldeide puriss. p.a., anhydrous, ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
00070
Acetaldeide
Hexanal 98%
Sigma-Aldrich
115606
Hexanal
Methyl formate analytical standard
Supelco
06547
Methyl formate
Acetaldeide ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
402788
Acetaldeide
Headspace gas chromatographic method for determining volatile compounds in infant formulas
Romeu-Nadal M, et al.
Journal of Chromatography A, 1046(1-2), 235-239 (2004)
Development of a headspace GC/MS analysis for carbonyl compounds (aldehydes and ketones) in household products after derivatization with O-(2, 3, 4, 5, 6-pentafluorobenzyl) hydroxylamine
Sugaya N, et al.
Analytical Sciences, 20(5), 865-870 (2004)
Analysis of Volatile Compounds in Food and Cosmetic, Using the Purge and Trap Injector Coupled to a Gas Chromatograph with Photo Ionization Detector
Zhao Y, et al.
International Journal of Chemistry (Canadian Center of Science and Education), 2(1), 55-55 (2010)
Galina T Shishkina et al.
Psychopharmacology, 232(5), 851-860 (2014-08-20)
Glucocorticoids facilitate coping with stress, but their high levels have been also implicated in mood disorders. Due to this duality, the role of glucocorticoid signaling in the development of the first episodes of stress-induced depression remains unclear. To address this
Susan N Christo et al.
Scientific reports, 5, 7760-7760 (2015-01-15)
The capture and activation of individual T cells on functionalised surfaces enables real-time analyses of the magnitude and rhythm of intracellular calcium release. Application of Haarlet transformations generate a calcium flux 'threshold', with the frequency of the 'threshold crossings' correlating