06547
Methyl formate
analytical standard
Sinonimo/i:
Formic acid methyl ester
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.1 (vs air)
Saggio
≥99.8% (GC)
Temp. autoaccensione
842 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Limite di esplosione
23 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.343 (lit.)
n20/D 1.344
P. ebollizione
32-34 °C (lit.)
Punto di fusione
−100 °C (lit.)
Densità
0.974 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
[H]C(=O)OC
InChI
1S/C2H4O2/c1-4-2-3/h2H,1H3
TZIHFWKZFHZASV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- blood and urine by headspace in-tube extraction gas chromatography-mass spectrometry (HS-ITEX-GC−MS)[2]
- Brazilian sugar-cane spirit by high-resolution gas chromatography (HRGC)[3]
- pharmaceutical excipients using HS-GC-MS operating under scan mode and selected ion monitoring (SIM) mode[4]
Prodotti consigliati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-2.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-19 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Analysis of carbonate solvents in lithium-ion batteries like ethylene carbonate, dimethyl carbonate, diethyl carbonate, and more using SPB®-624 column.