63910
Mesitylene
puriss., ≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
1,3,5-Trimethylbenzene
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.1 (vs air)
Tensione di vapore
14 mmHg ( 55 °C)
2.49 mmHg ( 25 °C)
Grado
puriss.
Saggio
≥99.0% (GC)
Temp. autoaccensione
1022 °F
Limite di esplosione
0.88-6.1 %, 100 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.499 (lit.)
n20/D 1.499
P. eboll.
163-166 °C (lit.)
Punto di fusione
−45 °C (lit.)
Densità
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(C)cc(C)c1
InChI
1S/C9H12/c1-7-4-8(2)6-9(3)5-7/h4-6H,1-3H3
AUHZEENZYGFFBQ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
122.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
50 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?