Documenti fondamentali
140864
Sigma-Aldrich
Mesitylene
reagent grade, 97%
Sinonimo/i:
1,3,5-Trimethylbenzene
Scegli un formato
2.5 L
112,00 €
112,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2.5 L
112,00 €
About This Item
Formula condensata:
C6H3(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
120.19
Beilstein:
906806
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
112,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
4.1 (vs air)
Tensione di vapore
14 mmHg ( 55 °C)
2.49 mmHg ( 25 °C)
Saggio
97%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
1022 °F
Limite di esplosione
0.88-6.1 %, 100 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.499 (lit.)
P. ebollizione
163-166 °C (lit.)
Punto di fusione
−45 °C (lit.)
Densità
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(C)cc(C)c1
InChI
1S/C9H12/c1-7-4-8(2)6-9(3)5-7/h4-6H,1-3H3
AUHZEENZYGFFBQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Binders for metals in industrial processes: A study explored the use of hydroxyl-terminated dendrimers with sulfonimide linkers, where mesitylene was employed as a critical solvent in the synthesis process, offering potential in industrial metal binding applications (Abu Sbeih and Al Harahsheh, 2024).
  • Permeation networks for selective solvent filtration: Research demonstrated the use of mesitylene in creating superoleophilic, chemically and mechanically resistant percolation networks of ZIF-7 and ZIF-11 for the selective permeation of oils and chlorinated solvents, indicating its utility in industrial chemical processes (Prasanthi and Datta, 2023).
  • Green synthesis of covalent organic frameworks: A review highlighted the role of mesitylene in the green and facile preparation of covalent organic frameworks, emphasizing its significance in sustainable and advanced applications in chemical engineering (Azadi and Dinari, 2023).
Confezionamento
Packaged in glass bottles
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
122.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
50 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Christoph Sprung et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(5), 1916-1928 (2015-01-16)
A detailed and systematic polarized confocal fluorescence microscopy investigation is presented on three batches of large coffin-shaped ZSM-5 crystals (i.e., parent, steamed at 500 °C, and steamed at 700 °C). In total, six laser lines of different wavelength in the
Soon Bang Kang et al.
The Journal of organic chemistry, 72(15), 5724-5730 (2007-06-28)
Facile synthesis of C-4 aryl pyrimidinone nucleoside analogues from an easily prepared O4-arylsulfonate derivative of thymidine is reported. Two O4-arylsulfonylthymidine precursors, (4-methylphenyl)sulfonyl and (2,4,6-trimethylphenyl)sulfonyl, were prepared and analyzed for their stabilities. Of the two, the latter possessed suitable stability as
Alessandro Scarso et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(41), 13512-13518 (2004-10-14)
The reversible encapsulation of a series of normal alkane guests in a cylindrical host was studied by NMR methods. For small hydrocarbons such as n-pentane or n-hexane, two guests enter the host, and they move freely within. With n-heptane no
John W Colson et al.
Science (New York, N.Y.), 332(6026), 228-231 (2011-04-09)
Covalent organic frameworks (COFs), in which molecular building blocks form robust microporous networks, are usually synthesized as insoluble and unprocessable powders. We have grown two-dimensional (2D) COF films on single-layer graphene (SLG) under operationally simple solvothermal conditions. The layered films
Eric J Werner et al.
Contrast media & molecular imaging, 4(5), 220-229 (2009-10-20)
A series of new Gd(III) hydroxypyridonate complexes featuring a mesitylene (ME)-derived ligand cap has been prepared. Relaxometric characterization reveals that the complexes tend to form large aggregates in solution with slow tumbling rates, as estimated from NMRD analysis, and unique