Documenti fondamentali
61927
Supelco
Mesitylene
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
1,3,5-Trimethylbenzene
About This Item
Formula condensata:
C6H3(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
120.19
Beilstein:
906806
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Densità del vapore
4.1 (vs air)
Tensione di vapore
14 mmHg ( 55 °C)
2.49 mmHg ( 25 °C)
Nome Commerciale
TraceCERT®
Temp. autoaccensione
1022 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Limite di esplosione
0.88-6.1 %, 100 °F
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Condizioni di stoccaggio
under inert gas (Argon)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.499 (lit.)
P. ebollizione
163-166 °C (lit.)
Punto di fusione
−45 °C (lit.)
Densità
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1cc(C)cc(C)c1
InChI
1S/C9H12/c1-7-4-8(2)6-9(3)5-7/h4-6H,1-3H3
AUHZEENZYGFFBQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Prodotti consigliati
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
122.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
50 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)