Documenti fondamentali
62047
Supelco
Furfuryl methyl ether
analytical standard
Sinonimo/i:
2-(Methoxymethyl)furan, 2-Furylmethyl methyl ether, Methyl furfuryl ether, NSC 35554
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.13
Beilstein:
383598
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C6H8O2/c1-7-5-6-3-2-4-8-6/h2-4H,5H2,1H3
GANSPRKOWQQXPE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)