L1394
Lectin from Triticum vulgaris (wheat)
agarose conjugate, saline suspension
Sinonimo/i:
WGA, Wheat germ agglutinin
About This Item
Prodotti consigliati
Coniugato
agarose conjugate
Livello qualitativo
Forma fisica
saline suspension
Grado di funzionalizzazione
~6 mg per mL
Matrice
4% agarose
Attivazione matrice
cyanogen bromide
Braccio spaziatore
1 atom
Dimensione particelle
45-165 μm
Capacità
≥0.5 mg/mL binding capacity (ovomucoid)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Articoli
Find the right lectin for your research with our lectin selection guide, organized by lectin source/species, carbohydrate specificity, blood group specificity, and more.
Protocolli
This page shows how to purify glycoproteins and polysaccharides by affinity chromatography using Agarose Wheat Germ Lectin.