57524
1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran
analytical standard
Sinonimo/i:
1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran, Hexamethylindanopyran
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥80.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Indice di rifrazione
n20/D 1.510-1.540
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CC1(C)C(C)C(C)(C)C2=CC3=C(C(C)COC3)C=C21
InChI
1S/C18H26O/c1-11-14-10-16-15(9-13(14)7-8-19-11)17(3,4)12(2)18(16,5)6/h9-12H,7-8H2,1-6H3
YWMTVUUYOAIDBC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
291.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
144 °C - Pensky-Martens closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?