Documenti fondamentali
56332
Sigma-Aldrich
(2-idrossipropil)-β-ciclodestrina
Mr ~1380
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12352201
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Attività ottica
[α]20/D +135±10°, c = 1% in H2O
PM
Mr ~1380
Grado di funzionalizzazione
~0.6 substitution
Punto di fusione
~278 °C (dec.)
Stringa SMILE
CC(O)COCC1OC2OC3C(COCC(C)O)OC(OC4C(COCC(C)O)OC(OC5C(COCC(C)O)OC(OC6C(COCC(C)O)OC(OC7C(COCC(C)O)OC(OC8C(COCC(C)O)OC(OC1C(OCC(C)O)C2OCC(C)O)C(OCC(C)O)C8OCC(C)O)C(OCC(C)O)C7OCC(C)O)C(OCC(C)O)C6OCC(C)O)C(OCC(C)O)C5OCC(C)O)C(OCC(C)O)C4OCC(C)O)C(OCC(C)O)C3OCC(C)O
InChI
1S/C63H112O42/c1-22(64)8-85-15-29-50-36(71)43(78)57(92-29)100-51-30(16-86-9-23(2)65)94-59(45(80)38(51)73)102-53-32(18-88-11-25(4)67)96-61(47(82)40(53)75)104-55-34(20-90-13-27(6)69)98-63(49(84)42(55)77)105-56-35(21-91-14-28(7)70)97-62(48(83)41(56)76)103-54-33(19-89-12-26(5)68)95-60(46(81)39(54)74)101-52-31(17-87-10-24(3)66)93-58(99-50)44(79)37(52)72/h22-84H,8-21H2,1-7H3/t22?,23?,24?,25?,26?,27?,28?,29-,30-,31?,32?,33?,34?,35?,36?,37-,38?,39-,40+,41+,42+,43?,44+,45?,46+,47+,48+,49+,50+,51+,52-,53-,54-,55-,56-,57+,58-,59+,60-,61-,62-,63-/m1/s1
ODLHGICHYURWBS-RYJYQAAZSA-N
Applicazioni
La solubilità dei farmaci lipofili aumenta linearmente con la concentrazione di idrossipropil-β-ciclodestrina (HBC) in soluzione acquosa a causa del complesso che si forma fra HBC e il farmaco. Questo complesso di tipo ospite/ospitante si forma tra il farmaco e la cavità non polare della HBC aumentando la solubilità. È possibile liofilizzare le soluzioni per produrre polveri facilmente solubili. Non tossico nel coniglio e nel topo.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Dmitri R Davydov et al.
Biochemistry, 47(43), 11348-11359 (2008-10-04)
To establish a direct method for monitoring substrate binding in cytochrome P450eryF applicable at elevated hydrostatic pressures, we introduce a laser dye Fluorol-7GA (F7GA) as a novel fluorescent ligand. The high intensity of fluorescence and the reasonable resolution of the
Zhong Wang et al.
Mediators of inflammation, 2011, 848309-848309 (2011-03-16)
Our previous study concerning brain trauma has shown that progesterone could regulate toll-like receptor 4 (TLR4) and nuclear factor-kappa B (NF-κB) signaling pathway in the brain, which also has been proved to play important roles in early brain injury (EBI)
Shuhua Chen et al.
PloS one, 6(8), e24293-e24293 (2011-09-16)
Previously, we demonstrated that allopregnanolone (APα) promoted proliferation of rodent and human neural progenitor cells in vitro. Further, we demonstrated that APα promoted neurogenesis in the hippocampal subgranular zone (SGZ) and reversed learning and memory deficits in the male triple
Rachel J Smith et al.
The European journal of neuroscience, 30(3), 493-503 (2009-08-07)
The orexin/hypocretin system has recently been implicated in reward-processing and addiction. We examined the involvement of the orexin system in cue-induced reinstatement of extinguished cocaine-seeking by administering the orexin 1 receptor antagonist SB-334867 (SB) or the orexin 2 receptor antagonist
D E Rusyniak et al.
Neuroscience, 154(4), 1619-1626 (2008-06-07)
When given in a warm environment MDMA (3,4-methylenedioxymethamphetamine, ecstasy) causes hyperthermia by increasing interscapular brown adipose tissue (iBAT) heat production and decreasing heat loss via cutaneous vasoconstriction. When given in a cold environment, however, MDMA causes hypothermia by an unknown