Documenti fondamentali
367532
Sigma-Aldrich
5-Chloro-1-methyl-4-nitroimidazole
98%
Scegli un formato
5 G
129,00 €
129,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
129,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H4ClN3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.55
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
129,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Punto di fusione
148-150 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
nitro
Stringa SMILE
Cn1cnc(c1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H4ClN3O2/c1-7-2-6-4(3(7)5)8(9)10/h2H,1H3
OSJUNMSWBBOTQU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
5-Chloro-1-methyl-4-nitroimidazole is an 4-nitroimidazole derivative.[1]
Applicazioni
5-Chloro-1-methyl-4-nitroimidazole (CMNI) is suitable for use in the rapid mix experiments to investigate the mechanism of anomalous radiosensitization of mammalian cells by CMNI.[1] It may be used in the synthesis of 5-aryl-1-methyl-4-nitroimidazoles, via Suzuki coupling with arylboronic acids, catalyzed by dichlorobis-(triphenylphosphine)palladium(II), K2CO3 and tetrabutylammonium bromide.[2]
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Hypoxanthine ≥99.0%
Sigma-Aldrich
H9377
Hypoxanthine
Rapid-mix studies on the anomalous radiosensitization of mammalian cells by 5-chloro-1-methyl-4-nitromidazole.
M E Watts et al.
International journal of radiation biology and related studies in physics, chemistry, and medicine, 38(6), 673-675 (1980-12-01)
The effect of electron-affinic radiosensitizers on ATP levels in V79 379A Chinese hamster cells.
R J Hodgkiss
Biochemical pharmacology, 36(3), 393-396 (1987-02-01)
M E Watts et al.
International journal of radiation oncology, biology, physics, 12(7), 1135-1138 (1986-07-01)
The "extra" radiosensitization seen with GSH-reactive nitro compounds is too large to be accounted for by GSH-depletion acting independently--there must be competition. The GS-conjugate leaks out of cells slowly and is trapped at high concentrations. Its properties, such as concentration
The kinetics of the reaction of 'anomalous' 4-nitroimidazole radiosensitizers with thiols.
P Wardman
International journal of radiation biology and related studies in physics, chemistry, and medicine, 41(2), 231-235 (1982-02-01)
Occupational allergic contact dermatitis from 5-chloro-1-methyl-4-nitroimidazole.
R Jolanki et al.
Contact dermatitis, 36(1), 53-54 (1997-01-01)