Documenti fondamentali
551376
Supelco
Menthol solution
NMR reference standard, 30 wt. % in chloroform-d (99.8 atom % D), NMR tube size 5 mm × 8 in.
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H20O
Peso molecolare:
156.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
NMR reference standard
analytical standard
Livello qualitativo
Concentrazione
30 wt. % in chloroform-d (99.8 atom % D)
tecniche
NMR: suitable
Misura tubo NMR
5 mm × 8 in.
applicazioni
food and beverages
Formato
single component solution
Stringa SMILE
CC(C)C1CCC(C)CC1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3
NOOLISFMXDJSKH-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
Caratteristiche e vantaggi
APT / DEPT
Quantità
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Zongde Wang et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(9), 2854-2859 (2008-04-22)
A new class of low-toxicity mosquito repellents is synthesized from alpha- and beta-pinene in terpenoid compounds and preliminary biological tests show promising mosquito repellency. Statistical modeling is built using Codessa in order to reveal the quantitative relationship between the structure