Documenti fondamentali
53183
Supelco
Metformin-(dimethyl-d6) hydrochloride
analytical standard
Sinonimo/i:
1,1-Di(methyl-d3)biguanide hydrochloride, [2H6]-Metformin hydrochloride
Scegli un formato
5 MG
449,00 €
449,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
449,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4D6H5N5 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.66
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
449,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
veterinary
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC(NC(N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=N)=N.Cl
InChI
1S/C4H11N5.ClH/c1-9(2)4(7)8-3(5)6;/h1-2H3,(H5,5,6,7,8);1H/i1D3,2D3;
OETHQSJEHLVLGH-TXHXQZCNSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Risultati analitici
Identification (LC-MS): identity conforms
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Kiran Chaudhari et al.
PloS one, 15(6), e0234571-e0234571 (2020-06-12)
Metformin, an anti-diabetes drug, has been recently emerging as a potential "anti-aging" intervention based on its reported beneficial actions against aging in preclinical studies. Nonetheless, very few metformin studies using mice have determined metformin concentrations and many effects of metformin