Documenti fondamentali
52464
Supelco
trans-2-Octenal
analytical standard
Scegli un formato
1 ML
60,20 €
60,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
60,20 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)4CH=CHCHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
60,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Densità del vapore
>1 (vs air)
Saggio
≥96.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤0.5% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.45 (lit.)
n20/D 1.450-1.455
P. ebollizione
84-86 °C/19 mmHg (lit.)
Densità
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)C(\[H])=C(/[H])CCCCC
InChI
1S/C8H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h6-8H,2-5H2,1H3/b7-6+
LVBXEMGDVWVTGY-VOTSOKGWSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Prodotti consigliati
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
150.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
66 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
1,N6-etheno-2'-deoxyadenosine adducts from trans, trans-2,4-decadienal and trans-2-octenal.
V M Carvalho et al.
Advances in experimental medicine and biology, 500, 229-232 (2002-01-05)