Documenti fondamentali
52424
Millipore
Potato Infusion Powder for Biotechnology and Microbiology
for Biotechnology and Microbiology
Sinonimo/i:
PI Powder
Scegli un formato
500 G
185,00 €
2.5 KG
663,00 €
185,00 €
Disponibile per la spedizione il07 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 G
185,00 €
2.5 KG
663,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41106212
NACRES:
NA.74
185,00 €
Disponibile per la spedizione il07 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Potato Infusion Powder, suitable for microbiology, Component of media such as Potato Dextrose Agar (PDA)
Origine biologica
potato
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
amino-N, ≥2.0%
nitrogen content, ≥3.0%
Condizioni di stoccaggio
dry at room temperature
Residuo alla calcinazione
≤22%
Perdita
≤8.0% loss on drying
pH
5.0-7.0 (25 °C, 2% in H2O)
Solubilità
H2O: 2%, clear to turbid (light yellow and light brown-yellow and light brown)
applicazioni
microbiology
Descrizione generale
Potato Infusion Powder is used for the preparations of various media like Potato Dextrose Agar (PDA). Potato Infusion Agar medium contains infusion of potato, beef extract and peptic digest of animal tissue which provide necessary nutrients required for the growth of bacterial, fungi, yeast, and molds.
Applicazioni
Potato Infusion Powder is used for the large-scale cultivation of bacterial, fungi, yeast, and molds. In industrial fermentations it favors a high yield of biomass for antigen and vaccine preparation.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
D-(+)-Glucosio ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
G8270
D-(+)-Glucosio