Documenti fondamentali
47885
Sigma-Aldrich
Fumaraldehyde bis(dimethyl acetal)
technical, ≥90% (GC)
Sinonimo/i:
trans-1,1,4,4-Tetramethoxy-2-butene
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)2CHCH=CHCH(OCH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.21
Beilstein:
1723349
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
technical
Saggio
≥90% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.428 (lit.)
n20/D 1.429
P. ebollizione
100-103 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(OC)\C=C\C(OC)OC
InChI
1S/C8H16O4/c1-9-7(10-2)5-6-8(11-3)12-4/h5-8H,1-4H3/b6-5+
ZFGVCDSFRAMNMT-AATRIKPKSA-N
Altre note
Starting material for preparing the unstable mono-acetal, a versatile building block[1][2]; Synthesis of chiral cyclic N,O-acetals employed in asymmetric reactions[3][4]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
176.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
80 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Tetrahedron, 44, 5929-5929 (1988)
R. Gree et al.
Tetrahedron Letters, 27, 4983-4983 (1986)
G.M. Coppola
Synthesis, 1021-1021 (1984)
S. Cardani et al.
Tetrahedron, 44, 5563-5563 (1988)