Documenti fondamentali
46905
Sigma-Aldrich
9-Oxofluorene-4-carboxylic acid
purum, ≥97.0% (T)
Sinonimo/i:
9-Fluorenone-4-carboxylic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H8O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.21
Beilstein:
2694801
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
purum
Saggio
≥97.0% (T)
Punto di fusione
225-227 °C (lit.)
226-228 °C
Stringa SMILE
OC(=O)c1cccc2C(=O)c3ccccc3-c12
InChI
1S/C14H8O3/c15-13-9-5-2-1-4-8(9)12-10(13)6-3-7-11(12)14(16)17/h1-7H,(H,16,17)
AFQYQSWTVCNJQT-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Crystal structure of 9-Oxofluorene-4-carboxylic acid.
Kennard CHL, et al.
Australian Journal of Chemistry, 34(5), 1143-1146 (1981)
613. 4, 10-Diazapyrenes.
Coffin B and Robbins RF.
Journal of the Chemical Society, 3379-3382 (1965)