Documenti fondamentali
46145
Sigma-Aldrich
Europium(III)-tris-(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)
purum p.a., for NMR spectroscopy
Sinonimo/i:
Eu(dpm)3, Europium-tris(dipivaloylmethane), Resolve-Al, Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)europium
About This Item
Formula condensata:
Eu(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
701.77
Beilstein:
4167338
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
for NMR spectroscopy
purum p.a.
Impiego in reazioni chimiche
core: europium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
187-191 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Eu](O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/3C11H20O2.Eu/c3*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h3*7,12H,1-6H3;/q;;;+3/p-3/b3*8-7-;
DVUACRCEVJAWMS-LWTKGLMZSA-K
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Michiya Fujiki et al.
Frontiers in chemistry, 8, 685-685 (2020-09-10)
We report emerging circularly polarized luminescence (CPL) at 4f-4f transitions when lanthanide (EuIII and TbIII) tris(β-diketonate) embedded to cellulose triacetate (CTA), cellulose acetate butyrate (CABu), D-/L-glucose pentamethyl esters ( D-/ L-Glu), and D-/L-arabinose tetramethyl esters ( D-/ L-Ara) are in