Documenti fondamentali
101826
Sigma-Aldrich
Copper(II) trifluoroacetylacetonate
97%
Sinonimo/i:
1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanedione copper(II) derivative
Scegli un formato
5 G
52,90 €
52,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
52,90 €
About This Item
Formula condensata:
Cu(C5H4F3O2)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
369.70
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
52,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: copper
Punto di fusione
198-199 °C (lit.)
Stringa SMILE
C\C(O[Cu]O\C(C)=C/C(=O)C(F)(F)F)=C\C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C5H5F3O2.Cu/c2*1-3(9)2-4(10)5(6,7)8;/h2*2,9H,1H3;/q;;+2/p-2/b2*3-2-;
AVPIDDUYDBZFGY-OZWADYBTSA-L
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)