45789
Indan
analytical standard
Sinonimo/i:
Hydrindene
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.537 (lit.)
P. ebollizione
176 °C (lit.)
Punto di fusione
−51 °C (lit.)
Densità
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
C1Cc2ccccc2C1
InChI
1S/C9H10/c1-2-5-9-7-3-6-8(9)4-1/h1-2,4-5H,3,6-7H2
PQNFLJBBNBOBRQ-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CYP1A2(1544)
Applicazioni
Prodotti consigliati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
129.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
54 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)