Key Documents
45692
Supelco
2,4,5-TP methyl ester
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
Methyl 2-(2,4,5-trichlorophenoxy)propionate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H9Cl3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
283.54
Beilstein:
2135850
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
COC(=O)C(C)Oc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C10H9Cl3O3/c1-5(10(14)15-2)16-9-4-7(12)6(11)3-8(9)13/h3-5H,1-2H3
YTAXYXOJOYIQQO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)