This product is supplied as a neat or pure liquid with a density of 1.20 g/mL and a molecular weight of 322.45 g/mol. The minimum purity is 90%., thus the molarity will vary slightly from lot to lot. The molarity can range from 3.5 M (90%) to 3.7 M (100%). The lot specific purity is reported on the Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample Certificate:
https://www.sigmaaldrich.com/certificates/Graphics/COfAInfo/fluka/pdf/PDF740582.pdf
45665
Sulprofos
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
Sulprophos
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCSP(=S)(OCC)Oc1ccc(SC)cc1
InChI
1S/C12H19O2PS3/c1-4-10-18-15(16,13-5-2)14-11-6-8-12(17-3)9-7-11/h6-9H,4-5,10H2,1-3H3
JXHJNEJVUNHLKO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti consigliati
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
-
concentration? need to know for assay using this
1 risposta-