Documenti fondamentali
454656
Sigma-Aldrich
2,6-Diphenyl-4H-thiopyran-4-one
96%
Sinonimo/i:
2,6-Diphenyl-4-thiopyrone, 2,6-diphenylthiopyran-4-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H12OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
264.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
96%
Stato
powder or crystals
Punto di fusione
126-130 °C (lit.)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O=C1C=C(SC(=C1)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C17H12OS/c18-15-11-16(13-7-3-1-4-8-13)19-17(12-15)14-9-5-2-6-10-14/h1-12H
ATWNDGSQGMSBJZ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)