44095
1-Dodecanol
Selectophore™, ≥98.0%
Sinonimo/i:
Alcohol C12, Dodecyl alcohol, Lauryl alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for ion-selective electrodes
Livello qualitativo
Densità del vapore
7.4 (vs air)
Tensione di vapore
0.1 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
Selectophore™
Saggio
≥98.0% (GC)
≥98.0%
Temp. autoaccensione
500 °F
Limite di esplosione
4 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.442 (lit.)
P. eboll.
260-262 °C (lit.)
Punto di fusione
22-26 °C (lit.)
Densità
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C12H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3
LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
249.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
121 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?