112364
Ethyl heptanoate
ReagentPlus®, 99%
Sinonimo/i:
Ethyl enanthate
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.412 (lit.)
P. eboll.
188-189 °C (lit.)
Punto di fusione
−66 °C (lit.)
Densità
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-3-5-6-7-8-9(10)11-4-2/h3-8H2,1-2H3
TVQGDYNRXLTQAP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
74 °C - closed cup