Documenti fondamentali
437638
Sigma-Aldrich
Tetraidrofurano
≥99.0%, ACS reagent, contains 250 ppm BHT as inhibitor, suitable for HPLC
Sinonimo/i:
Ossido di butilene, Ossido di tetrametilene, Ossolano
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H8O
Numero CAS:
Peso molecolare:
72.11
Beilstein:
102391
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Grado:
ACS reagent
Saggio:
≥99.0%
tecniche:
HPLC: suitable
P. ebollizione:
65-67 °C (lit.)
Tensione di vapore:
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Il prodotto 437638 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Nome del prodotto
Tetraidrofurano, contains 250 ppm BHT as inhibitor, ACS reagent, ≥99.0%
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.5 (vs air)
Tensione di vapore
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.0%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
610 °F
contiene
250 ppm BHT as inhibitor
Limite di esplosione
1.8-11.8 %
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤0.015% peroxide (as H2O2)
≤0.05% water
Residuo dopo evaporazione
≤0.03%
Colore
APHA: ≤20
Indice di rifrazione
n20/D 1.407 (lit.)
pH
~7
P. ebollizione
65-67 °C (lit.)
Punto di fusione
−108 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble
Densità
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Tetrahydrofuran may be used used as a solvent in the following processes:
  • Formation of diacetylinic polymers.[1]
  • RAFT polymerization of p-acetoxystyrene.[2]
  • Synthesis of di-tert-butyl-Phosphinoferrocene.[3]
  • Synthesis of n-TiO2-based amphiphilic polymer brushes.[4]
It may be used in the following processes:
  • As mobile phase solvent in high-performance liquid chromatography.[5]
  • As a solvent in the preparation of spin-coated poly(bisphenol A decane ether).[6]
  • Formation of butyrolactone (BTL) by green oxidation method.[7]
  • As a solvent for lignin depolymerization to isolate phenolic monomer.[8]
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-6.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-21.2 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Oxidation of tetrahydrofuran to butyrolactone catalyzed by iron-containing clay.
Ausavasukhi A and Sooknoi T.
Green Chemistry, 17(1), 435-441 (2015)
Novel Diacetylinic Aryloxysilane Polymers: A New Thermally Cross-Linkable High Temperature Polymer System.
Drake K, et al.
Macromolecules, 46(11), 4370-4377 (2013)
1,3 Dioxolane versus tetrahydrofuran as promoters for CO2-hydrate formation: Thermodynamics properties, and kinetics in presence of sodium dodecyl sulfate.
Torre JP, et al.
Chemical Engineering Science, 126, 688-697 (2015)
Solène I Cauët et al.
Journal of polymer science. Part A, Polymer chemistry, 48(12), 2517-2524 (2010-07-27)
The kinetics of the RAFT polymerization of p-acetoxystyrene using a trithiocarbonate chain transfer agent, S-1-dodecyl-S'-(α,α'-dimethyl-α″-acetic acid)trithiocarbonate, DDMAT, was investigated. Parameters including temperature, percentage initiator, concentration, monomer-to-chain transfer agent ratio and solvent were varied and their impact on the rate of
Practical Synthesis of Di-tert-Butyl-Phosphinoferrocene.
Busacca CA, et al.
Organic Syntheses, 90, 316-326 (2013)