Documenti fondamentali
437522
Sigma-Aldrich
2-Propanolo
≥99.5%, ACS reagent
Sinonimo/i:
sec-Propil alcol, Alcol isopropilico, IPA, Isopropanolo
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.10
Beilstein:
635639
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
2-Propanolo, ACS reagent, ≥99.5%
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.1 (vs air)
Tensione di vapore
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥99.5%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
750 °F
Limite di esplosione
2.0-12.7 %, 93 °C
dilution
(for analytical testing)
Impurezze
≤0.0001 meq/g Titr. acid or base
≤0.002% carbonyl compounds (propionaldehyde or acetone)
≤0.2% water
Residuo dopo evaporazione
≤0.001%
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.377 (lit.)
P. ebollizione
82 °C (lit.)
Punto di fusione
−89.5 °C (lit.)
Solubilità
H2O: passes test
Densità
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Propanol may be used in the following processes:
  • As a solvent in the synthesis of di- and trisubstituted ortho biaryls by Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction.[1]
  • As an alternate solvent to benzene in the analysis of total carbonyl compounds in heated and frying oils.[2]
  • As a reaction medium in the preparation of cyclic ureas by reacting CO2 with diamines in the presence of pure cerium oxide (CeO2).[3]
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
12.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
2-Propanolo United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1570428
2-Propanolo
A modified method for the estimation of total carbonyl compounds in heated and frying oils using 2-propanol as a solvent.
Endo Y, et al.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 78(10), 1021-1024 (2001)
A general method for the Suzuki-Miyaura cross-coupling of sterically hindered aryl chlorides: Synthesis of di-and tri-ortho-substituted biaryls in 2-propanol at room temperature.
Navarro O, et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(52), 16194-16195 (2003)
Influence of activated carbon in TiO2 and ZnO mediated photo-assisted degradation of 2-propanol in gas-solid regime.
Matos J, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 99(1), 170-180 (2010)
Solubility of benzoic acid in acetone, 2-propanol, acetic acid and cyclohexane: Experimental measurement and thermodynamic modeling.
Long B, et al.
Fluid Phase Equilibria, 297(1), 113-120 (2010)
Photocatalytic degradation of 2-propanol under irradiation of visible light by nanocrystalline titanium (IV) oxide modified with rhodium ion using adsorption method.
Kitano S, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 39(6), 627-629 (2010)