43543
Hydroxylamine-O-sulfonic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Punto di fusione
210 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
NOS(O)(=O)=O
InChI
1S/H3NO4S/c1-5-6(2,3)4/h1H2,(H,2,3,4)
DQPBABKTKYNPMH-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)