43052
Muller-Kauffmann Tetrathionate Broth (Base) acc. DIN EN ISO 6579:2002 and DIN ES ISO 6785:2001
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinonimo/i:
Tetrathionate Muller-Kaufmann Broth Base
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
according to ISO 19250:2010
according to ISO 6579-1:2017
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
bile salts, 4.78 g/L
calcium carbonate, 38.7 g/L
casein peptone, 8.60 g/L
meat extract, 4.30 g/L
sodium chloride, 2.60 g/L
sodium thiosulfate, 47.80 g/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Plus
tecniche
microbiological culture: suitable
applicazioni
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
Compatibilità
selective for Salmonella spp.
selective for Shigella spp.
Descrizione generale
Nota sulla preparazione
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Salmonella, with 2,300+ serotypes, causes half of food-borne illnesses, often from dairy, poultry, and eggs.