42117
Diisopropyl phthalate
analytical standard
Sinonimo/i:
1,2-Benzenedicarboxylic acid 1,2-bis(1-methylethyl) ester, NSC 15315, Phthalic acid diisopropyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Indice di rifrazione
n20/D 1.490 (lit.)
n20/D 1.490-1.500
Densità
1.063 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(C)OC(=O)c1ccccc1C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C14H18O4/c1-9(2)17-13(15)11-7-5-6-8-12(11)14(16)18-10(3)4/h5-10H,1-4H3
QWDBCIAVABMJPP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)