Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
250 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 79,00 € |
Informazioni su questo articolo
79,00 €
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
refractive index
n
application(s)
environmental
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(OCCC(C)C)C1=CC=CC=C1C(OCCC(C)C)=O
InChI
1S/C18H26O4/c1-13(2)9-11-21-17(19)15-7-5-6-8-16(15)18(20)22-12-10-14(3)4/h5-8,13-14H,9-12H2,1-4H3
InChI key
JANBFCARANRIKJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard | description analytical standard | description analytical standard | description ≥97.0% (GC) |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade - |
| format neat | format neat | format neat | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| application(s) environmental | application(s) cleaning products | application(s) environmental | application(s) - |
| refractive index n | refractive index n | refractive index n | refractive index - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
flash_point_f
330.8 °F
flash_point_c
166 °C
hcodes
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
605-50-5
605-50-5
605-50-5
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?