Documenti fondamentali
414001PLATER
Stylus (1 mL)
for use with easySpiral (platers), pkg of 1 sets
Scegli un formato
1 SET
299,00 €
299,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 SET
299,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122409
NACRES:
NB.24
299,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Materiali
plastic bottle
Confezionamento
pkg of 1 sets
applicazioni
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Compatibilità
for use with easySpiral (platers)
Descrizione generale
One Stylus (1mL) kit with connectors for easySpiral® plater
Applicazioni
Culture media plating
Note legali
easySpiral is a registered trademark of InterLab
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)