Documenti fondamentali
S7031
Sigma-Aldrich
Storage box
polycarbonate, can be washed and autoclaved repeatedly
Sinonimo/i:
lab storage container, laboratory storage
Scegli un formato
4 EA
62,79 €
62,79 €
Prezzo di listino66,10 €Risparmia il 5%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
4 EA
62,79 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41123300
NACRES:
NB.22
62,79 €
Prezzo di listino66,10 €Risparmia il 5%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polycarbonate
Confezionamento
pack of 4 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene® 5050-0001
Lungh. × Largh. × Alt.
5 1/4 in. × 5 1/4 in. × 2 in.
Descrizione generale
Uncompartmented for storage of various size items in any environment from -196 to +121°C. Can be washed and autoclaved repeatedly.
Note legali
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)