Documenti fondamentali
40690
Sigma-Aldrich
1,2-Dimethylhydrazine dihydrochloride
puriss., ≥99.0% (AT)
Sinonimo/i:
N,N′-Dimethylhydrazine (sym.) dihydrochloride
About This Item
Formula condensata:
CH3NHNHCH3 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
133.02
Beilstein:
3905684
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
puriss.
Saggio
≥99.0% (AT)
Punto di fusione
~168 °C (dec.)
Stringa SMILE
Cl.Cl.CNNC
Altre note
Mutagen, used for the experimental induction of colon cancer[1]
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Co-carcinogenic effects of dietary cholesterol in experimental colon cancer.
J P Cruse et al.
Nature, 276(5690), 822-825 (1978-12-21)