Documenti fondamentali
Z743361
Direct Thermal Cryo-Tags®
blue, L × W 1.50 in. × 0.75 in., pkg of 750 roll of
Sinonimo/i:
cryogenic vial labels, freezer labels
Scegli un formato
750 EA
58,40 €
58,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
750 EA
58,40 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103032
NACRES:
NB.35
58,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pkg of 750 roll of
Produttore/marchio commerciale
Diversified Biotech DTCR-3000-B
Parametri
temp. range at 70 to -196 °C
tecniche
cryopreservation: suitable
Lungh. × largh.
1.50 in. × 0.75 in.
Colore
blue
Compatibilità
Important note for Customers outside of USA: Our Direct Thermal labels are designed to work with U.S. Model Dymo printers only. Labels are not compatible with European DYMO printers.
Categorie correlate
Descrizione generale
Direct Thermal Cryo-Tags® are formatted to work with most direct thermal printers. Quickly label your samples with sharp text, clear barcodes or a combination of both. Cryogenic labels are suitable for a variety of applications. Diversified Biotech recommends the Label LIVE app for printing in conjunction with the mydpi Label Printer. Dymo LabelWriters are not compatible with Direct Thermal Cryo-Tags®.
Note legali
Cryo-Tags is a registered trademark of Diversified Biotech
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)