160989
3-Ethoxysalicylaldehyde
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
P. eboll.
263-264 °C (lit.)
Punto di fusione
66-68 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOc1cccc(C=O)c1O
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-8-5-3-4-7(6-10)9(8)11/h3-6,11H,2H2,1H3
OFQBYHLLIJGMNP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Schiff base ligand via condensation with trans-1,2-diaminocyclohexane
- substituted salen-type Schiff base ligands
- a new Schiff base, 2-ethoxy-6-[(3-methylaminopropylimino)methyl]phenol, via reaction with N-methylpropane-1,3-diamine
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3