403598
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade (7754), 70-230 mesh
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Gel di silice, high-purity grade (7754), pore size 60 Å, 70-230 mesh
Grado
high-purity grade (7754)
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
EMD Millipore®
tecniche
LPLC: suitable
Area superficiale
550 m2/g
Matrice
Silica
Gruppo funzionale matrice
silica
Dimensione particelle
63-200 μm
70-230 mesh
Dimensione pori
~0.8 cm3/g pore volume
60 Å
P. eboll.
2230 °C
Punto di fusione
>1600 °C
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction
Applicazioni
Altre note
nwg
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Dextrans are polysaccharides with molecular weights ≥1,000 Dalton, featuring a linear backbone of α-linked d-glucopyranosyl repeating units.