Documenti fondamentali
39406
Millipore
Mannitol Fermentation Membrane
white colored, sterile, diameter 70 mm, suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Indicator membrane, ID Membranes
Scegli un formato
25 DISCS
24,80 €
24,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 DISCS
24,80 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41171621
NACRES:
NA.85
24,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
membrane size
70 mm
Sterilità
sterile
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Condizioni di stoccaggio
protect from light
tecniche
microbe id | utilization test: suitable
applicazioni
clinical testing
food and beverages
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Citrobacter spp.
Enterobacter spp.
Escherichia coli
Klebsiella spp.
Salmonella spp.
Serratia spp.
Shigella spp.
bacteria
Descrizione generale
Mannitol Fermentation Membranes are substrate-carrying ID membranes used for rapid identification and differentiation of mannitol fermenting microorganisms from mixed flora. The membranes contain chromogenic substrates, which serve as the basis for microbe differentiation by color. The principle is based on the acid production during the fermentation, as indicated by the color change of a pH indicator to yellow.
Applicazioni
Mannitol Fermentation ID Membrane is used for rapid detection & confirmation of mannitol fermenting organisms in water and food samples. They find their application in various sectors such as the food and dairy industry, water industry, pharmaceutical laboratory testing, cosmetic industry, environmental and sanitary testing, clinical diagnostics, etc.
Risultati analitici
Organism that can ferment Mannitol Citrobacter freundii (8090)Enterobacter aerogenes (13048)Escherichia coli (25922)Klebsiella pneumoniae (13883) Salmonella typhimurium (14028)Salmonella typhi (6539)Serratia marcescens (8100)Shigella flexneri (12022)
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)