Vai a
A4474
L-arginina
Sinonimo/i:
Acido (S)-2-ammino-5-guanidinopentanoico
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
153,00 €
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
404,00 €
10 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
2430,00 €
25 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
5360,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.20
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
eCl@ss:
32160406
EC Number:
200-811-1
Beilstein/REAXYS Number:
1725413
MDL number:
153,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzatoRichiedi un campione
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
non-animal source
Quality Segment
assay
>98.5%
form
crystalline powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, heavy metals, trace metals, residual solvents, tested
mp
222 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 100 mg/mL
suitability
suitable for manufacturing use
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m0/s1
InChI key
ODKSFYDXXFIFQN-BYPYZUCNSA-N
Gene Information
human ... NOS1(4842), NOS2(4843)
rat ... Ppm1a(24666)
General description
Il nostro portfolio di prodotti di alta qualità SAFC® per il bioprocesso supera l′esame delle più severe procedure di controllo della qualità ed è integrato dalla documentazione e dalle competenze necessarie per assistere i nostri clienti a rispettare tutti i requisiti definiti dal programma M-Clarity.
Programma M-Clarity
Non solo la nostra offerta completa di prodotti chimici per i processi upstream mette a disposizione dei produttori del comparto biofarmaceutico le materie prima di alta qualità necessarie alla produzione di soluzioni terapeutiche consolidate o innovative, ma li assiste anche nel velocizzare il percorso fino al mercato e a superare gli ostacoli normativi. Possiamo assicurarvi la trasparenza di tutta la supply chain e un approvvigionamento sicuro in tutto il mondo, facilitando il processo di qualificazione dei vostri prodotti con servizi e assistenza normativa della massima qualità.
Per richiedere la documentazione relativa a questo prodotto, contattare il Servizio Clienti e selezionare ‘Documentazione del prodotto′. Per avere accesso alla documentazione sul prodotto, è necessario sottoscrivere un accordo di riservatezza e di non divulgazione.
Application
La L-arginina è un aminoacido non essenziale. È usata come componente dei terreni di coltura per la produzione commerciale di proteine ricombinanti ad uso terapeutico e di anticorpi monoclonali.
Biochem/physiol Actions
Substrato della sintasi del monossido di azoto, che viene convertita a citrullina e monossido di azoto (NO). Induce il rilascio di insulina con un meccanismo dipendente dal monossido di azoto.
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHR1106A8094W381918
L-arginina
SAFC
A4474
L-arginina
L-arginina Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1106
L-arginina
L-arginina from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
Sigma-Aldrich
A8094
L-arginina
L-arginina 99%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W381918
L-arginina
description
-
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
description
99%, FCC, FG
biological source
non-animal source
biological source
-
biological source
non-animal source
biological source
synthetic
form
crystalline powder
form
-
form
powder
form
powder or crystals
assay
>98.5%
assay
-
assay
98.5-101.0%
assay
99%
impurities
endotoxin, heavy metals, trace metals, residual solvents, tested
impurities
-
impurities
endotoxin, tested
impurities
-
suitability
suitable for manufacturing use
suitability
-
suitability
-
suitability
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
agriculture
peptide synthesis
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
flavors and fragrances
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-arginina
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)