38399
Diisopropylfluorophosphate
≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
DFP, DIFP, Diisopropyl phosphorofluoridate, Phosphoric acid diisopropyl ester fluoride
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.58 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥97.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.385 (lit.)
P. eboll.
62 °C/9 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−82 °C (lit.)
Densità
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)OP(F)(=O)OC(C)C
InChI
1S/C6H14FO3P/c1-5(2)9-11(7,8)10-6(3)4/h5-6H,1-4H3
MUCZHBLJLSDCSD-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ACHE(43) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Sostituito da
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?